Learn More
Fisherbrand™ Coperchi in acciaio inox per setacci
Providing a secure closure to Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieves.
39.65€ - 45.85€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Per setaccio con diametro da 200 mm |
---|---|
Quantità | 1 ciascuno |
Tipo | Coperchio per setaccio |
Materiale | Acciaio inox |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11507033
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
45.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11592573
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
39.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Available in 100 and 200mm diameter sizes
- Conforms to BS 410: Part 1: 2000, ISO 3310: Part 1: 2000
Specifica
Per setaccio con diametro da 200 mm | |
1 ciascuno | |
Coperchio per setaccio | |
Acciaio inox |