Learn More
Day Impex™ Contenitori bassi in acciaio inox
Safely store and transport liquid gases. Day Impex™ Stainless Steel Low Form Container has a shallow form configuration that allows for the least amount of coolant to be used.
197.00€ - 274.00€
Specifica
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Stile | Basso |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per lavoro su banco |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11827442
|
Day Impex™
200020 |
0.38 l | 130 mm | 90 mm |
234.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11897432
|
Day Impex™
200019 |
0.17 l | 105 mm | 75 mm |
197.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11847442
|
Day Impex™
200021 |
0.57 l | 150 mm | 95 mm |
228.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11706409
|
Day Impex™
200026 |
1.9 l | 186 mm | 138 mm |
274.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11857442
|
Day Impex™
200022 |
1 l | 175 mm | 105 mm |
236.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Can be used with a magnetic stirrer
- Designed to accept standard boiling flask up to 2L in capacity
- For rapid freezing tempering of stirring rods, pestles, etc
- Height dimesions include lid
- Rust-free
- Anti-corrosive
- All hygienic
Specifica
Acciaio inox | |
Basso | |
Ideale per lavoro su banco |