Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Manual Decapper for clean room
Allow easy removal of aluminum seals without breakage
Marca: Fisherbrand™
1021.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23262" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.60000kg
Descrizione
- Stainless Steel
- Sterilizable for cleanroom applications
- Manual
- Autoclavable
Specifica
Aluminum Cap | |
20mm Decapper |