Learn More
Fisherbrand™ Spatole in acciaio inox
Per raschiare e sollevare i materiali da flaconi o fiasche. Le spatole in acciaio inox Fisherbrand™ Chattaway non sono magnetiche e hanno finitura lucida.
28.30€ - 35.25€
Specifica
Quantità | Conf. da 5 |
---|---|
Product Type | Spatola Chattaway |
Larghezza (sistema metrico) | 10 mm |
Diametro (sistema metrico) esterno | 3.6 mm |
Materiale | Acciaio inox |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11513472
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
28.30€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11523472
|
Fisherbrand™
|
230 mm |
35.25€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11573482
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
32.40€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Realizzate in acciaio inox
- L'estremità piegata e arrotondata raschia e solleva i materiali da bottiglie e fiasche
Specifica
Conf. da 5 | |
10 mm | |
Acciaio inox |
Spatola Chattaway | |
3.6 mm |