Learn More
Bochem™ Stainless Steel Pipette Boxes
Marca: Bochem™ 8871
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Descrizione
Order Info
Size
Specifica
70 mm | |
Stainless Steel | |
Pipette Boxes |
70 x 70mm | |
70mm |