Learn More
Fisherbrand™ Supporti per matracci in acciaio inox
Eccellenti per tenere sul banco da lavoro apparecchiature e vetreria. Le basi di supporto rettangolari Fisherbrand™ sono prodotte in acciaio rifinito in acrilico blu.
16.90€ - 32.75€
Specifica
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Product Type | Stativo standard |
Colore | Blu |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11518102
|
Fisherbrand™
|
160 mm |
16.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11538102
|
Fisherbrand™
|
250 mm |
29.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11548102
|
Fisherbrand™
|
315 mm |
32.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11528102
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
23.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Senza asta
- Con foro da 10 mm
- Piedini di gomma in dotazione
- Filettatura al centro di uno dei lati corti
Specifica
Acciaio inox | |
Stativo standard | |
Blu |