Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Sample Splitter Riffle Boxes
These easy-to-use Sample Splitters in stainless steel are for dividing and reducing bulk samples.
595.00€ - 1385.00€
Specifica
Product Type | Riffle Box |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (applicazione) | Dividing and reducing bulk samples |
Codice del prodotto | Marca | N. di scivoli | Larghezza scivolo (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di scivoli | Larghezza scivolo (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15899531
|
Sampling Systems™
8601S-20 |
12 | 20 mm |
890.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15809541
|
Sampling Systems™
8601S-30 |
12 | 30 mm |
1385.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15889531
|
Sampling Systems™
8601S-10 |
16 | 10 mm |
595.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15879531
|
Sampling Systems™
8601S-06 |
16 | 6 mm |
595.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Simply drop the sample into the top and the sample is split in two
- Split sample drops into the riffle boxes underneath
- It is recommended that width of slots are 2.5 to 3 times bigger than the diameter of the largest particle being split
- Available in a wide range of sizes
Specifica
Riffle Box | |
Stainless Steel | |
Dividing and reducing bulk samples |