Learn More
Fisherbrand™ Setaccio per analisi in acciaio inox con rete in filo intrecciato
Made from stainless steel and available in a wide variesty of sizes. Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieve with Woven Wire Mesh has an 100mm diameter.
30.85€ - 243.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 100 mm |
---|---|
Materiale del telaio | Acciaio inox |
Mesh Material | Filo intrecciato |
Quantità | 1 ciascuno |
Tipo | Setaccio |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11572143
|
Fisherbrand™
|
106 μm |
51.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11582163
|
Fisherbrand™
|
1.25 mm |
50.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11592163
|
Fisherbrand™
|
1.4 mm |
31.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11592143
|
Fisherbrand™
|
150 μm |
50.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11502153
|
Fisherbrand™
|
160 μm |
50.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11512153
|
Fisherbrand™
|
180 μm |
50.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11522173
|
Fisherbrand™
|
2 mm |
54.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11522153
|
Fisherbrand™
|
200 μm |
30.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11532153
|
Fisherbrand™
|
212 μm |
50.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11542173
|
Fisherbrand™
|
2.5 mm |
51.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11582133
|
Fisherbrand™
|
25 μm |
243.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11552173
|
Fisherbrand™
|
2.8 mm |
59.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11552153
|
Fisherbrand™
|
300 μm |
50.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11562173
|
Fisherbrand™
|
3,35 mm |
59.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11592133
|
Fisherbrand™
|
38 μm |
68.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11582153
|
Fisherbrand™
|
400 μm |
50.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11572153
|
Fisherbrand™
|
355 μm |
50.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11592153
|
Fisherbrand™
|
425 μm |
53.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11502163
|
Fisherbrand™
|
500 μm |
51.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11512143
|
Fisherbrand™
|
53 μm |
59.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11532143
|
Fisherbrand™
|
75 μm |
51.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11532163
|
Fisherbrand™
|
710 μm |
50.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11512163
|
Fisherbrand™
|
600 μm |
50.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11522163
|
Fisherbrand™
|
630 μm |
50.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11542163
|
Fisherbrand™
|
800 μm |
50.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11542143
|
Fisherbrand™
|
80 μm |
50.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11552143
|
Fisherbrand™
|
90 μm |
50.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11552163
|
Fisherbrand™
|
850 μm |
56.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11562153
|
Fisherbrand™
|
0,315 mm |
50.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11572163
|
Fisherbrand™
|
1.18 mm |
54.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11502173
|
Fisherbrand™
|
1.6 mm |
51.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11512173
|
Fisherbrand™
|
1.7 mm |
53.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11532173
|
Fisherbrand™
|
2.36 mm |
53.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11562143
|
Fisherbrand™
|
100 μm |
50.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11582143
|
Fisherbrand™
|
125 μm |
51.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11562163
|
Fisherbrand™
|
1 mm |
33.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11502143
|
Fisherbrand™
|
45 μm |
66.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11522143
|
Fisherbrand™
|
63 μm |
53.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11542153
|
Fisherbrand™
|
250 μm |
50.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- 100mm diameter test sieves
- Stainless steel frame
- Woven wire mesh
- Supplied with Certificate of Conformity and record card
Specifications
100 mm | |
Filo intrecciato | |
Setaccio |
Acciaio inox | |
1 ciascuno | |
Certificato di conformità e scheda di registrazione |