Learn More
Fisherbrand™ Spatole standard con cucchiaio in acciaio inox 304
Uno strumento per due attività. Gli strumenti combinati per doppio uso spatola/cucchiaio in acciaio inossidabile Nickel Electro™ consentono di misurare i liquidi e le polveri con il cucchiaio e di dividere e separare i materiali con la spatola.
8.55€ - 108.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Quantità | Confezione da 10 |
Capacità (sistema metrico) | 2 ml |
Product Type | Spatola |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11756597
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
34.35€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11864233
|
Fisherbrand™
|
210 mm |
8.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15977961
|
Fisherbrand™
|
210 mm |
108.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Utensile a duplice uso, misura i liquidi e le polveri fini con il lato sessola; divide e separa i materiali con il lato spatola.- Realizzato in acciaio inox.
Specifica
Sì | |
Confezione da 10 | |
Spatola | |
Applicazioni sterili | |
–Da 196 a 550 °C |
Sterile | |
2 ml | |
Finitura lucida | |
18 mm | |
Acciaio inox |