Learn More
Swann-Morton™ Lama per bisturi sterile in acciaio inox
Disposable Scalpels increasingly appear as an essential component of procedure trays and custom packs as well as within GP practice and specialized community based surgery centres.
20.80€ - 22.15€
Specifica
Materiale della lama | Acciaio inox |
---|---|
Monouso | Sì |
Sterilità | Sterile |
Quantità | Confezione da 10 |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11798343
|
Swann-Morton™
0501 |
N. 10 |
20.80€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11708353
|
Swann-Morton™
0503 |
Nr. 11 |
22.15€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Disposable
- 10-pack
Specifica
Acciaio inox | |
Sì | |
Sterile | |
Confezione da 10 |