Learn More
asecos™ Stainless Steel Storage Can with Dosing Tap
The Stainless Steel Safety Canister is ideal for the safe distribution and dosing of flammable liquids.
163.24€ - 205.64€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17876516
|
asecos™
40084 |
1 L |
163.24€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17866476
|
asecos™
40085 |
2 L |
169.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17886586
|
asecos™
40086 |
5 L |
205.64€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- With fine dosing tap made of stainless steel (1.4301), incl. vent, PTFE seal, integrated flame barrier (removable) and plastic protective ring
- Incl. multilingual safety sticker to designate the contents
Specifica
Gray | |
Acciaio inossidabile |