Learn More
Day Impex™ Contenitori alti in acciaio inox
Safely store and transport liquid gases with a container that includes a clamp to secure the lid to the body. Day Impex™ Stainless Steel Tall Form Container house a range of Dewar Flasks and are constructed of stainless steel for anti-corrosive properties.
277.00€ - 1505.00€
Specifica
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Stile | Alto |
Da utilizzare con (applicazione) | Per il trasporto di gas liquefatti |
Include | Con attacco a morsetto per coperchio, sfiato e maniglia |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11736399
|
Day Impex™
200015 |
1 l | 116 mm |
277.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11756399
|
Day Impex™
200017 |
4.5 l | 182 mm |
425.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11746399
|
Day Impex™
200016 |
2 l | 142 mm |
346.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11807442
|
Day Impex™
200018 |
7 l | 245 mm |
1505.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Include clamp lid, vent, and handle
- Vacuum insulated
- Height dimesions include lid
- Rust-free
- Anti-corrosive
- All hygienic
Specifica
Acciaio inox | |
Alto | |
Per il trasporto di gas liquefatti | |
Con attacco a morsetto per coperchio, sfiato e maniglia |