Learn More
R&L Enterprises™ Piastre treppiedi in acciaio inox
Un'opzione eccellente come supporto delle fiasche in laboratorio. Le basi di supporto rettangolari per fiasche R&L Enterprises™ sono prodotte in acciaio con finitura in acrilico bianco.
18.50€ - 38.85€
Specifica
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Include | Con piedi in gomma |
Product Type | Piastra treppiede |
Colore | Bianco |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) base | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) base | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11779593
|
R&L Enterprises™
3107/11 |
160 mm |
18.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11795376
|
R&L Enterprises™
3107/21 |
200 mm |
20.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11705386
|
R&L Enterprises™
3107/31 |
250 mm |
26.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11715396
|
R&L Enterprises™
3107/41 |
315 mm |
38.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Senza asta
- Piedini di gomma in dotazione
- Foro con filettatura M10 al centro di un lato corto
Specifica
Acciaio inox | |
Con piedi in gomma | |
Piastra treppiede | |
Bianco |