Learn More
Fisherbrand™ Spatola Trulla in acciaio inox
Realizzate con componenti in acciaio inox di alta qualità, queste spatole a paletta sono ideali per la maggior parte dei laboratori, per la ricerca e in altri ambienti.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.63000kg
Descrizione
- Spatulas, nickel and stainless steel Chattaway 3.6mm barrel, nickel and stainless micros 1.6mm barrel
- Uses the finest in corrosion-resistant 304 stainless steel
- Supplied in standard packs of 5
- For laboratory metalware consumables
- Designed for corrosion resistance and durability ideal in laboratory routines
Specifica
Conf. da 5 | |
Spatola Trulla | |
3.6 mm | |
Acciaio inox |
176 ml | |
20 mm | |
176 x 20 mm | |
176 mm |