Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Tweezers
These stainless steel tweezers are essential equipment for laboratories.
2.35€ - 5.65€
Specifica
Materiale | Stainless Steel (304) |
---|---|
Product Type | Tweezers |
Da utilizzare con (applicazione) | General laboratory use |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15809651
|
Sampling Systems™
A394-100 |
100 mm |
2.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15819651
|
Sampling Systems™
A394-200 |
200 mm |
5.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Polished finish
- Two sizes available
- Made from hygienic 304 grade stainless steel
Specifica
Stainless Steel (304) | |
Tweezers | |
General laboratory use |