Learn More
Thermo Scientific™ Stainless Steel Unions, Tees and Crosses
Minimize system dead volumes and ensure reliable high-pressure connections in your HPLC system with Stainless-Steel Unions, Tees and Crosses.
37.91€ - 142.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Descrizione | Volume trascorso | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Descrizione | Volume trascorso | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10669365
|
Thermo Scientific™
U-402 |
Union | 0.020 in. through hole | 0.134 μL |
51.93€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10046364
|
Thermo Scientific™
U-412 |
Boccola | 0.020 in. through hole | 0.129 μL |
55.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10715146
|
Thermo Scientific™
U-428 |
Tee | 0.020 in. through hole | 0.57 μL |
124.38€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10097214
|
Thermo Scientific™
U-435 |
Union | 0.010 in. through hole | 0.025 μL |
59.17€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10302985
|
Thermo Scientific™
U-430 |
Cross | 0.020 in. through hole | 0.72 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10107384
|
Thermo Scientific™
U-322 |
Union | 0.020 in. through hole | 0.103 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10007224
|
Thermo Scientific™
U-437 |
Union | 0.050 in. through hole | 0.836 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10189004
|
Thermo Scientific™
U-438 |
Union | 0.062 in. through hole | ∼0.0 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Minimize system dead volumes and ensure reliable high-pressure connections in your HPLC system with Thermo Scientific™ Stainless-Steel Unions, Tees and Crosses. Includes two stainless-steel nuts and ferrules.
- Absolute zero or low dead volume formats
- Includes two stainless steel nuts and ferrules
Specifica
Stainless Steel |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.