Learn More
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 1200x480x366mm
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 1200x480x366mm provides suitable storage to accommodate a variety of laboratory needs.
575.39€ - 632.00€
Specifica
Dimensioni (P x L x A) | 366 x 1200 x 480 mm |
---|---|
N. di sportelli | 2 |
N. di ripiani | 1 |
Product Type | Wall Mounted Cabinet |
Codice del prodotto | Marca | Meccanismo di blocco | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Meccanismo di blocco | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15723082
|
Koettermann™
307-00166 |
Yes |
632.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15713082
|
Koettermann™
307-00165 |
No |
575.39€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Wall-mounted cabinet
- Two doors
- One shelf
- Lockable
- Side panels
Specifica
366 x 1200 x 480 mm | |
2 | |
1 | |
Wall Mounted Cabinet |