Learn More
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 1200x630x350mm
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 1200x630x350mm provides suitable storage to accommodate a variety of laboratory needs.
404.39€ - 787.98€
Specifica
Dimensioni (P x L x A) | 350 x 1200 x 630 mm |
---|---|
N. di ripiani | 1 |
Product Type | Wall Mounted Cabinet |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di sportello | Meccanismo di blocco | N. di sportelli | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di sportello | Meccanismo di blocco | N. di sportelli | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15733082
|
Koettermann™
307-00167 |
Sliding Glass | Yes | 2 |
787.98€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15743082
|
Koettermann™
307-00168 |
Open Front/No Doors | No | None |
404.39€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Wall-mounted cabinet
- One shelf
- Side panels
Specifica
350 x 1200 x 630 mm | |
1 | |
Wall Mounted Cabinet |