Learn More
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 1500x780x366
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 1500x780x366 provides suitable storage to accommodate a variety of laboratory needs.
912.77€ - 993.64€
Specifica
Dimensioni (P x L x A) | 350 x 1500 x 780 mm |
---|---|
N. di sportelli | 3 |
N. di ripiani | 1 |
Product Type | Wall Mounted Cabinet |
Codice del prodotto | Marca | Meccanismo di blocco | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Meccanismo di blocco | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15763122
|
Koettermann™
307-00210 |
Yes |
993.64€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15753122
|
Koettermann™
307-00209 |
No |
912.77€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Wall-mounted cabinet
- Three doors
- One shelf
- Side panels
Specifica
350 x 1500 x 780 mm | |
3 | |
1 | |
Wall Mounted Cabinet |