Learn More
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 600x630x366mm
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 600x630x366mm provides suitable storage to accommodate a variety of laboratory needs.
414.79€ - 443.67€
Specifica
Dimensioni (P x L x A) | 366 x 600 x 630 mm |
---|---|
Tipo di sportello | Left-Swinging Door |
N. di sportelli | 1 |
N. di ripiani | 1 |
Product Type | Wall Mounted Cabinet |
Codice del prodotto | Marca | Meccanismo di blocco | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Meccanismo di blocco | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15763102
|
Koettermann™
307-00190 |
Yes |
443.67€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15753102
|
Koettermann™
307-00189 |
No |
414.79€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Wall-mounted cabinet
- One door
- One shelf
- Side panels
Specifica
366 x 600 x 630 mm | |
1 | |
Wall Mounted Cabinet |
Left-Swinging Door | |
1 |