Learn More
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 600x780x366mm
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 600x780x366mm provides suitable storage to accommodate a variety of laboratory needs.
452.92€ - 481.80€
Specifica
Dimensioni (P x L x A) | 366 x 600 x 780 mm |
---|---|
N. di sportelli | 1 |
N. di ripiani | 1 |
Product Type | Wall Mounted Cabinet |
Codice del prodotto | Marca | Meccanismo di blocco | Tipo di sportello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Meccanismo di blocco | Tipo di sportello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15793102
|
Koettermann™
307-00193 |
Yes | Left-Swinging Door |
481.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15783102
|
Koettermann™
307-00192 |
No | Left-Swinging Door |
452.92€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15703112
|
Koettermann™
307-00194 |
No | Right-Swinging Door |
457.54€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Wall-mounted cabinet
- One door
- One shelf
- Side panels
Specifica
366 x 600 x 780 mm | |
1 | |
1 | |
Wall Mounted Cabinet |