Learn More
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 900x780x350mm
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 900x780x350mm provides suitable storage to accommodate a variety of laboratory needs.
393.99€ - 756.79€
Specifica
Dimensioni (P x L x A) | 350 x 900 x 780 mm |
---|---|
N. di ripiani | 1 |
Product Type | Wall Mounted Cabinet |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di sportello | Meccanismo di blocco | N. di sportelli | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di sportello | Meccanismo di blocco | N. di sportelli | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15793112
|
Koettermann™
307-00203 |
Sliding Glass Doors | Yes | 1 |
756.79€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15703122
|
Koettermann™
307-00204 |
Open Front/No Doors | No | None |
393.99€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Wall-mounted cabinet
- One shelf
- Side panels
Specifica
350 x 900 x 780 mm | |
1 | |
Wall Mounted Cabinet |