Learn More
Thermo Scientific™ Manual, Removable-Needle, Gas Tight Syringes for GC Instruments
Use Thermo Scientific™ Removable Needle Syringes for accurate and reproducible manual sample introduction into GC instruments, with or without the needle.
64.17€ - 152.09€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
---|---|
Quantità | 1/Ea. |
Lunghezza (sistema metrico) ago | 50 mm |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Stile del punto dell'ago | Calibro dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Stile del punto dell'ago | Calibro dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10111033
|
Thermo Scientific™
365DLG21 |
10 μL | 90° Blunt | 22 G |
94.23€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10630564
|
Thermo Scientific™
365GLG41 |
50 μL | 90° Blunt | 22 G |
85.56€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10523035
|
Thermo Scientific™
365HLG51 |
100 μL | 90° Blunt | 22 G |
92.64€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10435923
|
Thermo Scientific™
365JLG71 |
500 μL | Blunt | 22s G |
93.86€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15234573
|
Thermo Scientific™
365D0811 |
10 μL | Bevel | 26s G |
64.17€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15224583
|
Thermo Scientific™
365M5212 |
5 mL | Bevel | 22 G |
123.11€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15244583
|
Thermo Scientific™
365N5214 |
10 mL | Bevel | 22 G |
121.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15274583
|
Thermo Scientific™
365N8923 |
10 mL | Side Hole | 22s G |
152.09€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10117714
|
Thermo Scientific™
365F1931 |
25 μL | Bevel | 25 G |
85.56€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10127744
|
Thermo Scientific™
365J2881 |
500 μL | Bevel | 25 G |
91.49€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10640626
|
Thermo Scientific™
365K3041 |
1 mL | Bevel | 23 G |
107.58€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15254583
|
Thermo Scientific™
365N6323 |
10 mL | 22s G |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11524070
|
Thermo Scientific™
365KLG81 |
1 mL | Blunt | 22s G |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10552455
|
Thermo Scientific™
365FLG31 |
25 μL | Blunt | 22s G |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15224603
|
Thermo Scientific™
365M6322 |
5 mL | Blunt | 22s G |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10394563
|
Thermo Scientific™
365ILG61 |
250 μL | Blunt | 22 G |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Get durability, clarity and accuracy from Thermo Scientific™ Manual Removable Needle Syringes. Used for manual sample injection into gas chromatography (GC) instruments with or without the needle, they provide accuracy and reproducibility that provides confidence in analytical results, time-after-time. Choose from a variety of sizes, and types. These syringes are available in standard industry size with black easy-to-read and solvent-resistant markings.
- Square tip to prevent damage to the injector
- Wide range of volumes
- Precision made from borosilicate glass and stainless steel
- Robust design and easy-to-read markings
Specifica
50 mm | |
1/Ea. | |
50 mm |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.