Learn More
Koettermann™ Standard Table, Heavy Loads, Wheels, 1200x600x750mm
Koettermann™ Standard Table, Heavy Loads, Wheels, 1200x600x750mm is a mobile laboratory table with a durable worktop and is designed for heavier than normal weight bearing.
Marca:  Koettermann™ 507-00009
Dettagli aggiuntivi : Peso : 42.50000kg
Codice prodotto. 15588555
  • 2397.46€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Heavy-duty mobile table
  • TopResist worktop
  • Steel shelf
Specifica
Specifica
TopResist Worktop
Mobile Table
600 mm
1
Heavy-Duty
750 mm
1200 mm
Steel