Learn More
Koettermann™ Standard Table, Heavy Loads, Wheels, 1800x750x900mm
Koettermann™ Standard Table, Heavy Loads, Wheels, 1800x750x900mm is a mobile laboratory table with a durable worktop and is designed for heavier than normal weight bearing.
Marca:  Koettermann™ 507-00028
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.00000kg
Codice prodotto. 14865391
  • 3036.90€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Heavy-duty mobile table
  • Lab SGL worktop
  • Standing height
  • One shelf
Specifica
Specifica
Lab SGL Worktop
Mobile Table
750 mm
1
Heavy-Duty, Standing Height
900 mm
1800 mm