Learn More
Fisherbrand™ Pinze per crogiolo in acciaio senza farfalla
Pinze da laboratorio che garantiscono i migliori risultati con le reazioni chimiche ad alte temperature. Realizzate in acciaio inox di lunga durata, le pinze dritte Clifton™ garantiscono un controllo accurato delle operazioni di presa, sollevamento, rotazione e trasferimento di materiali resistenti al calore e di altri materiali da laboratorio.
6.50€ - 8.15€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11593492
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
6.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11503502
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
8.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Pinze dritte da laboratorio
- Acciaio inox 304 spec. 18/8 non magnetico con finitura lucida
- Progettate per resistere alla corrosione e offrire lunga durata in operazioni abituali di laboratorio
- Materiali di consumo da laboratorio in metallo
- Acciaio inox 304 altamente resistente alla corrosione
- La resistenza alla corrosione evita la contaminazione dei prodotti
Specifica
Acciaio | |
Pinza per crogiolo | |
1 ciascuno |