Learn More
R&L Enterprises™ Supporto per cilindro a gas in acciaio
Provides sturdy, secure support for gas cylinders in the laboratory. R&L Enterprises™ Steel Gas Cylinder Stands are strongly constructed in nylon-coated steel.
191.00€ - 205.00€
Specifica
Materiale | Acciaio |
---|---|
Product Type | Supporto per bombole di gas |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cilindro |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12975961
|
R&L Enterprises™
3604 |
146 mm dia. cylinder |
191.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12985961
|
R&L Enterprises™
3605 |
178 mm dia. cylinder |
205.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Available in two different sizes
- Dimension given is the maximum diameter of cylinder accomodated
Specifica
Acciaio | |
Supporto per bombole di gas | |
Cilindro |