Learn More
R&L Enterprises™ Molla di supporto per provette in acciaio
Un'opzione eccellente per l'uso manuale o per montaggio su morsetto. Le molle rivestite in acciaio R&L Enterprises™ consentono una presa delicata, ma ferma dei tubi da laboratorio.
Marca:  R&L Enterprises™ Z5904
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17100kg
Codice prodotto. 13078423
  • 18.95€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With alloy rod
  • For tubes up to 30mm in diameter
  • Supplied in packs of 10
Specifica
Specifica
Molla portaprovette per analisi
Confezione da 10
Acciaio