Learn More
Gosselin™ Cucchiaio sterile Gosselin™
Suitable for general laboratory use. Gosselin™ Sterile Spoons are manufactured from sterile polystyrene.
85.05€ - 550.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12304119
|
Gosselin™
CUIG-02 |
8 mL |
550.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11810522
|
Gosselin™
CUIP-02 |
2 mL |
85.05€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Individually packaged
- Available in two different sizes
Specifica
White | |
CE N°1935/2004, ISO 11137 |