Learn More
Fisherbrand™ Siringhe sterili monouso
Siringa manuale senza ago a solo scopo di ricerca. Per l'uso con filtri per siringhe
Marca: Fisherbrand™
22.95 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.47700kg
Descrizione
- GAMMA sterilization
- Sterile
- Individually wrapped in a paper/plastic blister pack
Servizi
5 Years
Specifica
9.00 mm | |
3 mL | |
Sterile |
Luer-Lock | |
Luer Lock |