Learn More
Fisherbrand™ Siringhe sterili monouso
Siringa manuale senza ago a solo scopo di ricerca. Per l'uso con filtri per siringhe
Marca:  Fisherbrand™
55.94 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 9.00000kg
Codice prodotto. 15899152
  • 76.60€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • GAMMA sterilization
  • Sterile
  • Individually wrapped in a paper/plastic blister pack
Servizi
5 Years
Specifica
Specifica
29.20 mm
60 mL
Sterile
Luer-Lock
Luer Lock