Learn More
Fisherbrand™ Siringhe sterili monouso
Siringa manuale senza ago a solo scopo di ricerca. Per l'uso con filtri per siringhe
Marca: Fisherbrand™
35.57 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.37800kg
Descrizione
- GAMMA sterilization
- Sterile
- Individually wrapped in a paper/plastic blister pack
Servizi
5 Years
Specifica
4.65 mm | |
1 mL | |
Sterile |
Luer-Lock | |
Luer Lock |