Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Scintillation Vial
Get accurate results in liquid scintillation counting and beta/gamma counting with Thermo Scientific™ Sterilin™ Scintillation Vials. The quarter-turn cap ensures reliable sample storage.
246.00€ - 438.00€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
N. per custodia | 1000 |
Product Line | Sterilin |
Materiale chiusura | Polyethylene |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | N. per confezione | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | N. per confezione | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11798858
|
Thermo Scientific™
S31 |
Flaconcino per scintillazione e tappo | 20 ml | 1000 | 1000 |
438.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11748858
|
Thermo Scientific™
505 |
Inserto e tappo per flaconcini per scintillazione | 6 ml | 250 | 1000 |
246.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Get accurate results in liquid scintillation counting and beta/gamma counting with Thermo Scientific™ Sterilin™ Scintillation Vials. The quarter-turn cap ensures reliable sample storage. Ideal for use in liquid scintillation counting, beta/gamma counting and for sample storage.
- Precision manufactured for strength and chemical resistance
- Quarter turn screw cap ensures excellent sample containment
- 6mL vial with flush fitting cap is ideal as insert for scintillation vials
Ordering Information
- Not available in all geographic regions
Specifica
Polypropylene | |
1000 | |
Polyethylene | |
Scintillation Vial Insert |
Non-sterile | |
Sterilin | |
Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |