Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Sampling Spatulas
Pierce paper or plastic bags for sampling of powders, granules, and pastes. Buerkle™ SteriPlast™ Sampling Spatulas are sterile and come individually wrapped. They are available with or without a sheath cover for greater sample integrity.
21.90€ - 33.05€
Specifica
Product Type | Spatula |
---|---|
Materiale | Polystyrene |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Capacità (sistema metrico) | 12 mL |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15336327
|
Buerkle™
5378-1009 |
Without sheath | 263 mm |
21.90€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15346327
|
Buerkle™
5378-1010 |
With sheath | 268 mm |
33.05€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Insertion depth of 150mm
- Pointed blade for easy piercing of paper or plastic bags
- Available with or without a sheath cover that decreases the risk of sample contamination
- Solid ergonomic handle
- Ideal for sampling of powders, granules, and pastes
- Individually packed for one-way needs
- Sterilized by gamma radiation
- Production, assembling, and packaging according to cleanroom class 7 (10.000)
Specifica
Spatula | |
Not Autoclavable | |
Sterile | |
Sampling Powders, Granules, and Pastes |
Polystyrene | |
12 mL | |
White |