Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Sampling Spoons
Per campioni in polvere, granuli e paste. I cucchiai per campionamento Buerkle™ SteriPlast™ in polistirene sono sterili e confezionati singolarmente.
53.75€ - 61.66€
Specifica
Product Type | Cucchiaio |
---|---|
Materiale | Polistirene (PS) |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Sterilità | Sterile |
Colore | Bianco |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15356327
|
Buerkle™
5378-1011 |
2.5 mL | 127 mm |
53.75€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15351766
|
Buerkle™
5378-1012 |
10 mL | 170 mm |
61.66€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Intended for sampling of powders, granules, and pastes
- Sterilized by gamma radiation
- Individually packaged for one-way needs
- Production, assembling, and packaging according to cleanroom class 7 (10.000)
Specifica
Cucchiaio | |
Not Autoclavable | |
Bianco |
Polistirene (PS) | |
Sterile | |
Per il campionamento di polveri, granuli e paste. |