Learn More
Buerkle™ Sessole SteriPlast™
Campionamento di polveri, granuli e paste con queste sessole in polistirene sterili. Sessole Buerkle™ SteriPlast™ disponibili con e senza coperchio trasparente per garantire una procedura di campionamento sterile senza contaminazione.
24.30€ - 140.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15366317
|
Buerkle™
5378-1001 |
25 mL | 141 mm | Senza coperchio |
24.30€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17280584
|
Buerkle™
5378-1020 |
2000 mL |
125.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15694104
|
Buerkle™
5378-1019 |
1000 mL | 332 mm | Without lid |
140.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15376317
|
Buerkle™
5378-1002 |
25 mL | 142 mm | Con coperchio |
36.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15386317
|
Buerkle™
5378-1003 |
50 ml | 160 mm | Senza coperchio |
26.45€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15396317
|
Buerkle™
5378-1004 |
50 ml | 161 mm | Con coperchio |
37.95€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15306327
|
Buerkle™
5378-1005 |
100 mL | 205 mm | Senza coperchio |
26.05€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15390937
|
Buerkle™
5378-1006 |
100 mL | 206 mm | Con coperchio |
39.05€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15316327
|
Buerkle™
5378-1007 |
150 mL | 216 mm | Senza coperchio |
26.60€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15326327
|
Buerkle™
5378-1008 |
150 mL | 218 mm | Con coperchio |
39.95€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15581721
|
Buerkle™
5378-1013 |
250 mL | 232 mm | Senza coperchio |
38.25€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15591721
|
Buerkle™
5378-1014 |
250 mL | 253 mm | Con coperchio |
55.30€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15501731
|
Buerkle™
5378-1015 |
500 ml | 280 mm | Senza coperchio |
91.95€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15511731
|
Buerkle™
5378-1016 |
500 ml | 283 mm | Con coperchio |
97.60€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Prodotto disponibile con o senza copertura trasparente per proteggere i campioni dal rischio di contaminazione
- Maniglia con design ergonomico e profilo leggermente angolato
- La sessola rimane in posizione orizzontale e può essere appoggiata senza fuoriuscite di materiale
- Ideale per l'impiego con polveri, granuli e paste
- In confezione singola per esigenze monouso
- Sterilizzata con radiazioni gamma
- Disponibili in quattro formati
- Produzione, assemblaggio e confezionamento in camera sterile di classe 7 (10.000)
Specifica
Polistirene (PS) | |
Sterile |