Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Funnel
Constructed of chemically resistant, food grade HDPE. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Funnel is ideal for transferring and sampling powders.
51.30€ - 70.35€
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore | 200 mm |
---|---|
Diametro (sistema metrico) gambo | 40 mm |
Materiale | HDPE |
Quantità | 10 Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15330664
|
Sampling Systems™
8111H-200S |
Sterile |
70.35€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15859471
|
Sampling Systems™
8111H-200 |
Non-sterile |
51.30€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contamination
- No cleaning required
Specifica
200 mm | |
40 mm | |
HDPE | |
10 Pk. |