Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sack Sampler
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sack Sampler is a hygienic, single use device that has been specially designed to take samples through the side of the sack.
233.00€ - 301.00€
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11995846
|
Sampling Systems™
8085A-100 |
Non-sterile | 25 mm |
233.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11905856
|
Sampling Systems™
8085A-100S |
Sterile | 25 mm |
256.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15691582
|
Sampling Systems™
8085N-100S |
Sterile | 14 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15839461
|
Sampling Systems™
8085N-100 |
Non-sterile | 14 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming materials
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Suitable for use in ATEX areas
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
Specifica
HDPE | |
400 mm |