Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE Disposable Powder Thief
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE Disposable Powder Thief is ideal for taking representative samples from known locations within the bulk powder.
136.00€ - 169.00€
Specifica
Materiale | HDPE |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Diametro (sistema metrico) | 21 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11935636
|
Sampling Systems™
8060H-510 |
10 mL | 500 mm |
136.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11935457
|
Sampling Systems™
8060H-1020 |
20 mL | 1000 mm |
169.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11955437
|
Sampling Systems™
8060H-501 |
1 mL | 500 mm |
136.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11915636
|
Sampling Systems™
8060H-1005 |
5 mL | 1000 mm |
169.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11905447
|
Sampling Systems™
8060H-1001 |
1 mL | 1000 mm |
164.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11955636
|
Sampling Systems™
8060H-1010 |
10 mL | 1000 mm |
169.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11995626
|
Sampling Systems™
8060H-505 |
5 mL | 500 mm |
136.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Assembled and packed in a cleanroom
- Individually Bagged
- Made from FDA or EU conforming HDPE
- BSE/TSE Free
- Full Batch Traceability
- Suitable for use in ATEX zones 0, 1 and 2
- Cross-contamination risk is eliminated - the device can be used straight from the bag
- No cleaning is required before or after sampling
- No cleaning validation (this is very expensive to set up and run)
- Manufactured in a class 100,000 cleanroom environment (check individual sampler descriptions)
- Peace of mind
- Suitable for all industries (pharmaceutical, food, chemical, cosmetic, biotechnology etc.)
- Suitable for use in ATEX Zones 0, 1 and 2
- Financial
- Save time and money (it will cost more to clean a reusable sampler than to buy a disposable sampler)
Specifica
HDPE | |
Non-sterile | |
21 mm |