Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Red Disposable PharmaScoop™
Use straight from the bag without the need for costly cleaning. Sampling Systems™ SteriWare™ Red Disposable PharmaScoop™ is ideal for both sampling and dispensing powders and granules.
116.00€ - 278.00€
Specifica
Product Type | Disposable Scoop |
---|---|
Materiale | Polystyrene |
Include | Individually Bagged |
Monouso | Yes |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12917945
|
Sampling Systems™
8045R-60S |
60 mL | Sterile |
184.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17488873
|
Sampling Systems™
8045R-2500S |
2.5 L | Sterile |
131.00€
pezzi 15 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15510904
|
Sampling Systems™
8045R-30S |
30 mL | Sterile |
116.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17418883
|
Sampling Systems™
8045R-500S |
500 mL | Sterile |
278.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17478873
|
Sampling Systems™
8045R-1000S |
1000 mL | Sterile |
182.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15819441
|
Sampling Systems™
8045R-125S |
125 mL | Sterile |
199.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17498873
|
Sampling Systems™
8045R-250S |
250 mL | Sterile |
199.00€
pezzi 85 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged in ultra-strong packing with easy to open design
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- Large variety of different sizes available
- Good Manufacturing Practice (GMP) to keep your hands out of the product as much as possible
- Positioned the ergonomic handle high up on the scoop
- No Cross Contamination
- No Cleaning required
Specifica
Disposable Scoop | |
Individually Bagged | |
Sterile |
Polystyrene | |
Yes | |
Red |