Learn More
Fisherbrand™ Contenitori di stoccaggio
Per conservare, organizzare e trasportare piccoli componenti e mantenere ordinato il laboratorio. I contenitori per conservazione Fisherbrand™ Tubby™ sono dotati di divisori rimovibili per creare comparti personalizzati. Con coperchi a chiusura ermetica in polipropilene trasparente e resistente.
Marca: Fisherbrand™
40.38 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.57500kg
Descrizione
- Impilabili e di dimensioni adeguate per un utilizzo ottimale dello spazio
- Divisori rimovibili per creare comparti di dimensioni diverse, secondo necessità
- Coperchio con chiusura a scatto per garantire il trasporto in sicurezza del contenuto
- Lati trasparenti per controlli a colpo d'occhio del contenuto e per il monitoraggio delle giacenze
- Ideale per provette, puntali, pipette, guanti e altri piccoli articoli
- La confezione da 5 include 5 vaschette, 5 coperchi e 15 divisori
Specifica
Storage Container | |
Clear | |
Confezione da 5 | |
200 mm |
Polipropilene | |
Divider, Lid | |
330 mm | |
115 mm |