Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Borosilicate Glass Receiving Flask
168.00€ - 319.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Tipo | Receiving Flask |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | For RE100 Rotary Evaporator |
Quantità | 1 Each |
Forma | Round |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12079121
|
Cole-Parmer™
10096-68 |
1000 mL |
319.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12089121
|
Cole-Parmer™
10096-72 |
500 mL |
168.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Borosilicate Glass | |
For RE100 Rotary Evaporator | |
Round |
Receiving Flask | |
1 Each |