Learn More
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Culture Tubes
SuperClear™ culture tubes are ideal for cell culture and general laboratory use.
17.80€ - 121.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
Monouso | Single-use |
Graduato | No |
Da utilizzare con (applicazione) | Cell Culture |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | RCF max | Sterilità | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | RCF max | Sterilità | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
16684082
|
Labcon™
3426-350-000-9 |
Polypropylene Resin | 3000 x g | Non-sterile | 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs. |
89.10€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16694082
|
Labcon™
3426-355-000-9 |
Polypropylene Resin | 3000 x g | Sterile | 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs. |
121.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16664082
|
Labcon™
3411-800-000-9 |
Polypropylene Resin | 3000 x g | Non-sterile | 1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs. |
72.45€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16674082
|
Labcon™
3425-350-000-9 |
Polystyrene | 1500 x g | Non-sterile | 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs. |
103.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16654082
|
Labcon™
3410-800-000-9 |
Polystyrene | 1500 x g | Non-sterile | 1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs. |
78.50€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17557906
|
Labcon™
3425-355-000-9 |
Polystyrene | 1500 x g | Sterile | 125 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs. |
17.80€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- With extra thick walls to prevent breakage
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Made in USA
Specifica
Clear | |
Single-use | |
Cell Culture | |
8 mL |
100 mm | |
No | |
SuperClear™ |