Learn More
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes
For cell culture and general laboratory use
86.40€ - 327.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 17 mm |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity |
Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
Monouso | Yes |
Graduato | No |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Quantità confezione | Tipo di chiusura | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Quantità confezione | Tipo di chiusura | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
16644092
|
Labcon
3516-800-000-9 |
Polypropylene Resin | 1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs. | Dual-position Cap | Natural |
150.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16624092
|
Labcon
3511-800-000-9 |
Polypropylene Resin | 1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs. | Not Included | Natural |
86.40€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16674092
|
Labcon
3526-350-000-9 |
Polypropylene Resin | 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs. | Not Included | Natural |
114.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16634092
|
Labcon
3515-800-000-9 |
Polystyrene | 1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs. | Dual-position Cap | Clear |
186.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16614092
|
Labcon
3510-800-000-9 |
Polystyrene | 1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs. | Not Included | Clear |
109.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16654092
|
Labcon
3525-350-000-9 |
Polystyrene | 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs. | Not Included | Clear |
141.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16604102
|
Labcon
3529-355-000-9 |
Polypropylene Resin | 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs. | Dual-position Cap | Natural |
283.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16684092
|
Labcon
3526-355-000-9 |
Polypropylene Resin | 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs. | Not Included | Natural |
142.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16624102
|
Labcon
3536-335-000-9 |
Polypropylene Resin | 25 Tubes/Bag, 20 Bags/Cs. | Dual-position Cap | Natural |
133.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16694092
|
Labcon
3528-355-000-9 |
Polystyrene | 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs. | Dual-position Cap | Clear |
327.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16664092
|
Labcon
3525-355-000-9 |
Polystyrene | 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs. | Not Included | Clear |
170.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16614102
|
Labcon
3535-335-000-9 |
Polystyrene | 25 Tubes/Bag, 20 Bags/Cs. | Dual-position Cap | Clear |
192.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Culture tube
- For cell culture and general laboratory use
- With extra thick walls to prevent breakage
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Capacity: 14 mL
- Made in USA
Specifica
17 mm | |
100 mm | |
No | |
3.93 in. | |
SuperClear™ |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity | |
Yes | |
Culture | |
For Cell Culture and General Laboratory Use | |
14 mL |