Learn More
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes with Elastomeric Screw Caps
Microcentrifuge tubes with flat screw caps.
162.00€ - 259.00€
Specifica
RCF max | 20,000 RCF |
---|---|
Cap Style | Screw Cap |
Autoclavabile | Autoclavable |
Colore | Natural |
Materiale | Polypropylene Resin |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Product Type | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Product Type | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17507926
|
Labcon™
3643-870-000-9 |
Non-sterile | Self-standing Tube | 0.5 mL |
162.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17517926
|
Labcon™
3643-875-000-9 |
Sterile | Self-standing Tube | 0.5 mL |
169.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17537926
|
Labcon™
3653-875-000-9 |
Sterile | Self-standing Tube | 1.5 mL |
169.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17527926
|
Labcon™
3653-870-000-9 |
Non-sterile | Self-standing Tube | 1.5 mL |
162.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17577916
|
Labcon™
3623-875-000-9 |
Sterile | Self-standing Tube | 2 mL |
169.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16684112
|
Labcon™
3623-870-000-9 |
Non-sterile | Self-standing Tube | 2 mL |
259.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17597916
|
Labcon™
3633-875-000-9 |
Sterile | Conical Tube | 0.5 mL |
169.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17587916
|
Labcon™
3633-870-000-9 |
Non-sterile | Conical Tube | 0.5 mL |
162.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17567916
|
Labcon™
3613-875-000-9 |
Sterile | Conical Tube | 1.5 mL |
170.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17557916
|
Labcon™
3613-870-000-9 |
Non-sterile | Conical Tube | 1.5 mL |
162.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17557926
|
Labcon™
3663-875-000-9 |
Sterile | Conical Tube | 2 mL |
169.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17547926
|
Labcon™
3663-870-000-9 |
Non-sterile | Conical Tube | 2 mL |
162.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Flat caps with integral elastomeric seal
- Cap includes soft gripping surface, molded graduations and labeling spot
- If Sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Centrifuging to 20,000 x G
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifica
20,000 RCF | |
Autoclavable | |
Polypropylene Resin | |
Centrifugation | |
ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free |
Screw Cap | |
Natural | |
Bagged | |
500 Tubes and 500 Caps in Separate Bags, 10 Bags/Cs. | |
SuperClear™ |