Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate Superdex™ 200 Increase 10/300 GL Tricorn™
Per cromatografia ad esclusione dimensionale e analisi di proteine con pesi molecolare tra 10,000 e 600,000. Le colonne preimpaccate Cytiva Lifescience™ Superdex™ 200 Increase 10/300 GL Tricorn™ sono progettate per purificazione preparativa su piccola scala.
Marca: Cytiva 28990944
2644.69 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 64-17-5 Peso : 0.35460kg
Descrizione
- Per purificazione preparativa su piccola scala (da 25 a 500 μl) e per scopi analitici, adatto per anticorpi
- Consente la caratterizzazione delle proteine, l'analisi aggregata degli anticorpi, l'analisi dell'omogeneità delle dimensioni delle proteine a membrana o le interazioni fra proteine
- Preimpaccate con terreni Superdex 200 Increase
- Composto di agarosio reticolato a flusso elevato e matrice con base di destrano per portate elevate
- Dimensioni biglie inferiori con una media di 8.6 μm per una maggiore risoluzione
- Portata: <1.80 ml/min1
- Volume letto: circa 24 ml
- Colonna 1.D.: 10 mm
- Le colonne sono dotate di due connettori maschi a serraggio manuale da 1/16 pollici, per collegarle ad AKTA™ o ad altri sistemi
Specifica
Da 25 a 500 μl | |
Superdex Pre-packed Column | |
Purificazione preparativa e analisi in scala ridotta (da 25 a 500 μl) | |
Agarosio reticolato e destrano |