Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Micropoint Pipette Tips, Universal Extended Length
New, improved Fisherbrand SureOne Reload system offers a full line of micropoint universal fit pipet tips
19.70€ - 39.95€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 0.1 - 10 μl |
---|---|
Filtrato | Non-Filtered |
Sterilità | Non sterile |
Colore | Trasparente |
Lunghezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11983416
|
Fisherbrand™
|
0.1 - 10 μl | Bulk |
19.70€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11967714
|
Fisherbrand™
|
0.1 - 10 μl | Refill |
39.95€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
New, improved Fisherbrand SureOne Reload system offers a full line of micropoint universal fit pipet tips
- All racked sterile tips are shrink wrapped and certified free of RNase, DNase, ATP, pyrogen, bioburden, PCR inhibitors and endotoxin and DNA
- All nonsterile racked and bulk nonfiltered tips are certified free of RNase, DNase, and DNA.
Specifica
0.1 - 10 μl | |
Non sterile | |
1.25 in. | |
DNase, RNase, and DNA Free | |
Universal Fit | |
SureOne | |
2.5 μl |
Non-Filtered | |
Trasparente | |
46 mm | |
Lunghezza estesa | |
Yes | |
Polipropilene |