Learn More
3M™ Clean-Trace™ Surface Protein (Allergen) Test Swab ALLTEC60
Rapid, simple, and reliable solution to monitor the presence of allergens on surfaces to effectively manage cleaning.
Marca: 3M™ Clean-Trace™ 7000034528
297.67 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21654" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.48500kg
Descrizione
- Detects as little as 3 μg of protein on surfaces and in hard to reach areas.
- Provides a tool to help assess and improve hygienic performance.
- Visual reading of a color change indicates the level of cleanliness.
- Real time results allow immediate corrective action.
- Validated for a range of allergenic proteins, including egg, milk, gluten, soy, peanut, almond and buckwheat.
Specifica
Surface Hygiene | |
60/Cs. |
Sicurezza e movimentazione
- 3M Clean-Trace Surface Protein (Allergen) Test Swab
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Consigli di prudenza
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: copper sulphate pentahydrate, sodium hydroxide