Learn More
PURUS™ Carta sintetica per camera sterile
Carta per camera sterile con eccellente resistenza alla trazione. Per la scrittura, la stampa e la fotocopia in camera sterile, la carta per camera sterile PURUS™ offre un'eccellente stampabilità e adesione termica del toner ed è riciclabile.
Marca: PURUS™ LCIW 2014C
176.58 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21724" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 11.45700kg
Descrizione
- Elevata resistenza alla trazione ed eccellente resistenza al calore per una maggiore efficienza di stampa e copiatura
- La tecnologia di legame brevettata produce livelli molto bassi di particelle, residui non volatili (NVR) ed estraibili ionici
- L'esclusiva tecnologia di taglio di precisione garantisce dimensioni e pulizia costanti
- Prodotta in camere sterili secondo le norme ISO 4 (classe 10)
- Riciclabile
- Adatta per l'uso in camere sterili secondo le norme ISO da 4 a 5 (classe da 10 a 1000)
Specifica
Sintetico | |
Bianco | |
Sì | |
Sì | |
250 fogli per confezione, 10 confezioni per scatola | |
80 gsm |
No | |
210 x 297 mm | |
Per camere sterili di classe da 10 a 1000, per scrittura, stampa e fotocopiatura in ambienti puliti | |
Carta per camera sterile | |
A4 |