Learn More
Socorex™ Dosys™ All-glass Syringes
Resistant borosilicate glass syringes can be sterilized and reused. Socorex™ Dosys™ All-glass Syringes provide a low-cost alternative to disposable plastic syringes and are easy to disassemble for cleaning.
28.35€ - 405.00€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tipo di collegamento | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tipo di collegamento | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10477072
|
Socorex™
155.0502 |
0.5 to 2 mL | Luer Lock |
30.85€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10029761
|
Socorex™
155.0520 |
1 to 20 mL | Luer Lock |
37.15€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10131442
|
Socorex™
155.0550 |
1 to 50 mL | Luer Lock |
40.25€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10039701
|
Socorex™
155.0305 |
0.2 to 5 mL | Luer Nozzle |
28.35€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10324932
|
Socorex™
155.0320 |
1 to 20 mL | Luer Nozzle |
33.35€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10161342
|
Socorex™
155.0310 |
1 to 10 mL | Luer Nozzle |
32.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10551713
|
Socorex™
155.0505 |
0.2 to 5 mL | Luer Lock |
32.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 12-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10385022
|
Socorex™
155.0510 |
1 to 10 mL | Luer Lock |
35.80€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11837253
|
Socorex™
155.0301 |
0.1 to 1 mL | Luer Nozzle |
28.35€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12663275
|
Socorex™
155.05150 |
10 to 150 mL | Luer Lock |
392.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12673275
|
Socorex™
155.05200 |
10 to 200 mL | Luer Lock |
405.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15562185
|
Socorex™
155.0330 |
1 to 30 mL | Luer Nozzle |
39.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 17-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Borosilicate glass construction.
- Superior chemical, heat and shock resistance.
- Low-cost alternative to disposable plastic syringes.
- Precision-machined plunger and barrel.
- Excellent fitting and liquid tightness (not gas tight).
- Permanent, high visibility graduations.
- Glass Luer and metal Luer lock nozzles available.
- Can be sterilized up to 160°C / 320°F.
- Very easy to disassemble and clean.
Specifica
Autoclavable | |
Syringe | |
Yes |